Läs mer
Invitrogen™ Luminex™ xMAP™ INTELLIFLEX DR-SE-system
Produktkod. 18078051
Change view
Kvantitet:
1 system
Produktkod. Kvantitet
18078051 1 system
1 options
Produktkod. 18078051 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer APX2021
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Luminex xMAP INTELLIFLEX-systemet är det senaste tillskottet i xMAP instrumentserien och finns i två konfigurationer: INTELLIFLEX-systemet Luminex xMAP och INTELLIFLEX Luminex xMAP DR-SE-systemet.
Luminex xMAP INTELLIFLEX-systemet är det senaste tillskottet i xMAP instrumentlinjen. Den finns i två konfigurationer Luminex xMAP : INTELLIFLEX-systemet (Cat. Nej. APX2020) och Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE System (Cat. Nej. APX2021). De största skillnaderna mellan konfigurationerna är de dubbla rapporterar- och sidoutkastfunktionerna som finns i DR-SE-konfigurationen.
Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE-systemet representerar den mest avancerade och mångsidiga multiplexeringsplattformen, inklusive ny dubbel rapporterarutläsarfunktion och sidoutkastningsdörr samt en inbyggd PC med pekskärmsgränssnitt med mindre storlek jämfört med Luminex 200 systemen FLEXMAP 3D. Med automatiserad Luminex xMAP uppstart, avstängning och underhåll är INTELLIFLEX-systemet lätt att använda och underhålla, och ger snabba lästider för både 96- och 384-brunnsplattor. Systemet är kompatibelt med alla Invitrogen ProcartaPlex multiplex-immunoassays och Invitrogen QuantiGene Plex multiplex-genuttrycksanalyser.
Jämfört med basmodellen xMAP har INTELLIFLEX DR-SE System en extra violett rapporteringslaser och detektor som gör detta system till det enda Luminex xMAP systemet som kan mäta upp till två parametrar per kulregion. Dessutom har den en platthållare som kan utföra sidoutkastning utöver framutkastning.
Funktioner hos Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE System inkluderar:
  • Reporterlaser (RP1): 532 nm diodpumpad fastledarlaser (DPSS); driftsläge, kontinuerlig våg (CW); utgångseffekten varierar beroende på läge med maximal utgångseffekt på 50 mW
  • Reporterlaser (RP2): 405 nm diodlaser; driftsläge, kontinuerlig våg (CW); nominell uteffekt på 50 mW
  • Reporterdetektor (RP1): Fotomultiplikatorrör, detektionsbandbredd på 565 till 585 nm
  • Reporterdetektor (RP2): Fotomultiplikatorrör, detektionsbandbredd på 421 till 441 nm
  • Dynamiskt omfång (typiskt): RP1: ≥5,5 logar; RP2: ≥4,5 loggar
  • Lästid: 96-brunnsplattor på ∼20 minuter (upp till 144 000 tester/timme); 384-brunnsupptagning på ∼75 min (upp till 153 600 tester/timme)
  • Systemuppvärmningstid: 30 min.
  • Systeminitiering: ≤45 min.
  • Systemverifiering: 5 min.
  • Sidoutkastningsdörr (endast DR-SE-modell): endast för automationsstyrning
  • Multiplexing: upp till 500 analyter i ett enda prov (provberoende)
  • Tillgängliga alternativ: serviceavtal, IQ/OQ
  • Integrerad PC och integrerad streckkodsläsare
Luminex xMAP Teknologi
Den öppna arkitekturen för Luminex xMAP teknik använder mikrosfärer, digital signalbehandling och traditionell kemi—och kombinerar beprövad teknik på ett unikt sätt.
Teknologins Luminex xMAP fördelar inkluderar:
  • Hjälper till att minska kostnader och arbetskraft genom multiplexering
  • Mindre krav på provstorlek jämfört med enstaka resultat
  • Möjliggör snabba, reproducerbara resultat från gynnsamma kinetik för flytande pärlmatris-metoden
  • Bred tillämpningsområde, inklusive proteinuttryck och genuttrycksprofilering
Hur Luminex xMAP teknik fungerar
Uppsättningar av magnetiska mikrosfärer är färgkodade med kombinationer av röda och infraröda fluoroforer. Varje pärlset är belagt med ett reagens specifikt för en viss bioassay, vilket möjliggör insamling och detektering av flera specifika analyter från ett enda prov. Optiken i den kompakta analysatorn exciterar de interna färgämnen som identifierar varje mikrosfär samt eventuellt rapporteringsfärgämne som fångats, och ger kvantifiering av individuella analyter på varje mikrosfär. Analysatorn läser många pärlor från varje uppsättning, vilket möjliggör snabba och precisa resultat för flera mål inom ett och samma prov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE-instrument INTELLIFLEX Mjukvara (installerat och
USB)
•xMAP INTELLIFLEX snabbguide
• Strömkabel, landsspecifik
xMAP • Sheath Fluid PLUS, 20 L
• provprobnålar (3)
• Off-plate reagens Block
• Värmarblock för 96-brunns mikrotiterplattor
• Värmeblock för 384-brunns mikrotiterplattor
• Tom Cubitainer för avfall
• Integrerad PC med
•Windows 10
•och
•integrerad streckkodsläsare• xMAP Exempel på probe height adjustment kit (levererat separat) INTELLIFLEX kalibreringskit INTELLIFLEX prestandaverifieringskit
Formatera 96- eller 384-brunnsplatta
Laserfunktioner Reporter Laser (RP1) (532 nm), Reporter Laser (RP2) (405 nm)
Produktlinje Luminex, xMAP
Kvantitet 1 system