Läs mer
Invitrogen™ Luminex™ xMAP™ INTELLIFLEX-system
Beskrivning
De Luminex xMAP INTELLIFLEX System är det senaste tillskottet till xMAP rad instrument. Den finns i två konfigurationer: den Luminex xMAP INTELLIFLEX-systemet (kat.nr APX2020) och Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE System (Kat. nr. APX2021). De huvudsakliga skillnaderna mellan konfigurationerna är de dubbla reporter- och sidoutmatningsfunktionerna som finns tillgängliga i DR-SE-konfigurationen.
De Luminex xMAP INTELLIFLEX System representerar den mest avancerade och mångsidiga multiplexeringsplattformen, med en inbyggd PC med pekskärmsgränssnitt och ett minskat fotavtryck jämfört med Luminex 200 och FLEXMAP 3D system. Med automatisk start, avstängning och underhållsrutiner, Luminex xMAP INTELLIFLEX-systemet är lätt att använda och underhålla och ger snabba lästider för både 96- och 384-brunnars plattformat. Systemet är kompatibelt med alla Invitrogen ProcartaPlex multiplex immunanalyser och Invitrogen QuantiGene Plex multiplexa genuttrycksanalyser.
Funktioner av Luminex xMAP INTELLIFLEX-systemet inkluderar:
- Reporterlaser (RP1): 532 nm diodpumpad halvledarlaser (DPSS); driftsätt, kontinuerlig våg (CW); uteffekten varierar beroende på läge med maximal uteffekt på 50 mW
- Reporterdetektor (RP1): fotomultiplikatorrör, detekteringsbandbredd på 565 till 585 nm
- Dynamiskt område (typiskt): RP1:≥ 5,5 stockar
- Lästid: 96-brunnars platta in∼ 20 min (upp till 144 000 tester/timme); 384-brunnars platta in∼ 75 min (upp till 153 600 tester/timme)
- Systemuppvärmningstid: 30 min.
- Systeminitialisering :≤ 45 min.
- Systemverifiering: 5 min.
- Multiplexering: upp till 500 analyter i ett enda prov (analysberoende)
- Tillgängliga alternativ: servicekontrakt, IQ/OQ
- Integrerad PC och integrerad streckkodsläsare
Luminex xMAP teknologi
Den öppna arkitekturen av Luminex xMAP Tekniken använder mikrosfärer, digital signalbehandling och traditionell kemi som —kombinerar beprövad teknik på ett unikt sätt.
Fördelar med Luminex xMAP teknik inkluderar:
- Hjälper till att minska kostnader och arbete genom multiplexering
- Mindre krav på provstorlek jämfört med enstaka resultatanalyser
- Möjliggör snabba, reproducerbara resultat från gynnsam kinetik för vätskepärlor
- Bred täckning av applikationer, inklusive proteinuttryck och genuttrycksprofilering
Hur Luminex xMAP tekniken fungerar
Uppsättningar av magnetiska mikrosfärer är färgkodade med kombinationer av röda och infraröda fluoroforer. Varje kuluppsättning är belagd med ett reagens som är specifikt för en viss bioanalys, vilket möjliggör infångning och detektering av flera specifika analyter från ett enda prov. Optiken i den kompakta analysatorn exciterar de interna färgämnena som identifierar varje mikrosfär såväl som eventuellt infångat reporterfärgämne, vilket ger kvantifiering av individuella analyter på varje mikrosfär. Analysatorn läser många pärlor från varje uppsättning, vilket möjliggör snabba och exakta resultat för flera mål inom ett enda prov.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • Luminex xMAP INTELLIFLEX instrument • xMAP INTELLIFLEX-programvara (installerad och USB ) • xMAP INTELLIFLEX Snabbguide • Strömkabel, landsspecifik • xMAP Slidvätska PLUS, 20 L • Provprobnålar (3) • Reagensblock utanför plattan • Värmeblock för mikrotiterplattor med 96 brunnar • Värmeblock för mikrotiterplattor med 384 brunnar • Tömma Cubitainer för avfall • Integrerad PC med Windows 10 och integrerad streckkodsläsare • Provsondshöjdjusteringssats (levereras separat) • INTELLIFLEX kalibreringssats • INTELLIFLEX Performance Verification Kit |
| Formatera | 96- eller 384-brunnsplatta |
| Laserfunktioner | Reporter Laser (532 nm) |
| Produktlinje | Luminex, xMAP |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 1 system |