Läs mer
Luminol-13C4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Luminol-13C4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)/i1+1,2+1,3+1,5+1 |