Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Luminol och oxiderande lösningar (varje flaska)
Beskrivning
Används av biologer i cellulära analyser för detektering av koppar, järn och cyanider, såväl som av specifika proteiner genom western blot. För kemiluminecent HRP-baserad detektion av western blotting-system. Mikrouppskattning av glukos och glukosoxidas med hjälp av enzyminducerad kemiluminescens6,7 - Inhibitor of poly ADP Ribose Synthase8 - Demonstrationer av fenomenet kemiluminescens, med användning av olika sensibilisatorer för att producera olika färger av ljus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Luminol and oxidizing solutions (each bottle) |
| Löslighetsinformation | It is soluble in most polar organic solvents but is insoluble in water. |
| Kvantitet | 500 ml |
| Känslighet | Light sensitive |
| Fysisk form | Vätska |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.