Läs mer
Luminol, TRC
Produktkod. 30481435
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481435 50 g
30475599 1 g
30469193 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30481435 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL47445050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 521-31-3
Molekylformel C8 H7 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 177.16
Synonym 1,4-Phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro-, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 3-Aminophthalhydrazide, 3-Aminophthalic acid hydrazide, 3-Aminophthalic hydrazide, 5-Amino-1,4-dihydroxyphthalazine, Diogenes reagent, Luminol, NSC 5064
IUPAC-namn 5-amino-2,3-dihydroftalazin-1,4-dion
LEDER Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Luminol
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
Formel vikt 177.0538