Läs mer
Lumisterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lumisterol |
| CAS | 474-69-1 |
| Molekylformel | C28H44O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3β,9β,10α,22E)-, 9β,10α-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol (7CI), 9β,10α-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol (8CI), Lumisterol (6CI), (3β,9β,10α,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 9β,10α-Ergosterol, Lumisterol2, (22E)-9β,10α-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C28H44O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,18-20,22,24-26,29H,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,26+,27+,28+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.65 |
| Formel vikt | 396.3392 |