Läs mer
Greiner Bio-One LUMITRAC™ 600 μClear™ Botten högbindande 96-brunns mikroplåt
Produktkod. 10154961
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
10154961 Vitt
1 options
Produktkod. 10154961 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 655094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3134.12 SEK
    2955.90 SEK / Paket med 40
    Save 178.22 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 10-03-2027
Fri från detekterbar DNase, RNase, mänskligt DNA och pyrogener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Alphanumeric
Formatera Standard
Lock Utan lock
Detektionsmetod Luminescens
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förpackning Innerpåsar med 10
Bindningstyp Hög bindning
Färg Vitt
Produkttyp Assay Microplate
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 25 to 340 μL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 25 till 340 μl
Sterilitet Sterila
Total volym (metrisk) Tja 392 μl
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
Dnase Free Ja
Max. RCF 4800 x g (svängande skoprotor)
nr per ärende 40
Antal per förpackning 10
Kvantitet 40/Cs.
RNase fri Ja
Mått (L x B x H) 127.76 x 85.48 x 14.40 mm