Läs mer
Greiner Bio-One LUMITRAC™ och FLUOTRAC™ 96-brunnars, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10101852
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 10101852
Brand: Greiner Bio-One 655079
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Svart; Sterilitet: Steril; Lock: Utan lock
  • Icke-pyrogen
  • Material: Polystyren
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Spåras långt tillbaka till produktionen genom definierat LOT-nummersystem
  • Risk för provöverföring och korskontaminering minimeras
Certifikat
DÅN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Fri från detekterbart DNas/RNas, humant DNA och pyrogener.
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Kulturområde 0,34 cm 2
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Svart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 25 till 340μ L
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Total volym (metrisk) Tja 392μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Max. RCF 1000 xg (rotor med svängande skopa)
nr per ärende 40
Antal per förpackning 10
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C
Mått (L x B x H) 128 x 85 x 14 mm