missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lumogallion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lumogallion |
| CAS | 4386-25-8 |
| Molekylformel | C12H9ClN2O6S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Lumogallion IREA, NSC 102798, 3-(2,4-Dihydroxyphenylazo)-2-hydroxy-5-chlorobenzenesulfonic Acid, 5-Chloro-3-[2-(2,4-dihydroxyphenyl)diazenyl]-2-hydroxybenzenesulfonic Acid, 5-Chloro-3-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]-2-hydroxy-benzenesulfonic Acid, 4-Chloro-6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-1-phenol-2-sulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClN2O6S/c13-6-3-9(12(18)11(4-6)22(19,20)21)15-14-8-2-1-7(16)5-10(8)17/h1-5,16-18H,(H,19,20,21) |
| LEDER | O=C(NC1C(NC(C2=O)C(C)C)=O)C(CSSC1)NC(C(NC(C(CC(C)C)N2)=O)C(C)CC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.73 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?