Läs mer
CELLPATH Lungkniv
Produktkod. 30226224
Change view
Storlek:
10 tum
Produktkod. Storlek
30226224 10 tum
1 options
Produktkod. 30226224 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer CAA100101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1386.98 SEK
    846.27 SEK / Paket med 10
    Save 540.71 SEK
    38% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Det ergonomiskt utformade handtaget på 10-tumsmodellen. Lung Knife har fingerskydd och tumgrepp för säkrare hantering under hala förhållanden. Eftersom kniven är helt engångsbruk elimineras risken för kontaminering vid arbete med sjuk vävnad.
  • Viktiga fördelar:
  • Sheffield dubbelslipat handtag i rostfritt stål
  • Kostnadseffektivt och säkert alternativ till multikomponent-patologiknivar
  • Formgjutet handtag med fingerskydd
Specifikationer
Produkttyp Lungkniv
Storlek 10 tum
Längd (metrisk) 250 mm