Läs mer
Novus Biologicals™ Lung Tissue Slides (Pneumonia)- Frozen
Produktkod. 18622071 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 Slides
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18622071 5 Slides
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 18622071 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP277735
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Slides
För användning med (applikation) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Art Human
Målspecificitet Lung
Innehåll och lagring Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.