Läs mer
Novus Biologicals™ Lung Tissue Slides (Tumor)- Paraffin
Produktkod. 18683741 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
5 Slides
Produktkod. Kvantitet
18683741 5 Slides
1 options
Produktkod. 18683741 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP277955
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Slides
För användning med (applikation) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Art Human
Målspecificitet Lung
Innehåll och lagring Store at 4°C.