Läs mer
(+)-Lupanine Perchlorate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Lupanine Perchlorate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O.ClHO4/c18-15-6-3-5-14-11-8-12(10-17(14)15)13-4-1-2-7-16(13)9-11;2-1(3,4)5/h11-14H,1-10H2;(H,2,3,4,5)/t11-,12-,13-,14+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 348.1452 |
| Procent renhet | >95% |