Läs mer
Lupenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lupenone |
| CAS | 1617-70-5 |
| Molekylformel | C30 H48 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Lup-20(29)-en-3-one, Lup-20(30)-en-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48O/c1-19(2)20-11-14-27(5)17-18-29(7)21(25(20)27)9-10-23-28(6)15-13-24(31)26(3,4)22(28)12-16-30(23,29)8/h20-23,25H,1,9-18H2,2-8H3/t20-,21+,22-,23+,25+,27+,28-,29+,30+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CCC(=O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12 |
| IUPAC-namn | (1R,3aR,5aR,5bR,7aR,11aR,11bR,13aR,13bR)-1-isopropenyl-3a,5a,5b,8,8,11a-hexamethyl-2,3,4,5,6,7,7a,10,11,11b,12,13,13a,13b-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]chrysen-9-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.7 |
| Formel vikt | 424.3705 |