Läs mer
Lupeol, MedChemExpress
Beskrivning
Lupeol (Clerodol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lupeol |
| CAS | 545-47-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H50O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Clerodol Monogynol B Fagarasterol |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 14.29 mg/mL (33.49 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 2 mg/mL (4.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@]1([C@@]2(CC[C@@]3([H])C4(C)C)C)[C@@](CC[C@]2([H])[C@]3(CC[C@@H]4O)C)([H])[C@]([C@@H]5C(C)=C)([H])[C@](C)(CC5)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.72 |
| Visa mer |