Läs mer
Lupeol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lupeol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O/c1-19(2)20-11-14-27(5)17-18-29(7)21(25(20)27)9-10-23-28(6)15-13-24(31)26(3,4)22(28)12-16-30(23,29)8/h20-25,31H,1,9-18H2,2-8H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27+,28-,29+,30+/m0/s1 |
| Formel vikt | 426.3862 |