missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lupersol 533-M75, TRC

Produktkod. 30475181
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30475181 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30475181 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL47487010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,3-Bis[(1,1-dimethylpropyl)dioxy]butanoic Acid Ethyl Ester
CAS 67567-23-1
Molekylformel C16H32O6
Kvantitet 10 mg
Synonym Lupersol 533-M75, Ethyl 3,3-Bis(tert-amylperoxy)butyrate, Ethyl 3,3-Bis(tert-pentylperoxy)butanoate, Ethyl 3,3-Di-tert-amylperoxybutyrate, Lupersol 533, Lupersol 533M75
InChI formel InChI=1S/C16H32O6/c1-9-14(4,5)19-21-16(8,12-13(17)18-11-3)22-20-15(6,7)10-2/h9-12H2,1-8H3
LEDER CCOC(=O)CC(C)(OOC(C)(C)CC)OOC(C)(C)CC
IUPAC-namn ethyl 3,3-bis(2-methylbutan-2-ylperoxy)butanoate
Molekylvikt (g/mol) 320.42
Formel vikt 320.2199
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.