Läs mer
(-)-Lupinine, 97%
Produktkod. 11375005
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375005 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11375005 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18485.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 486-70-4 | C10H19NO | 169.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 486-70-4
Molekylformel C10H19NO
Molekylvikt (g/mol) 169.27
MDL-nummer MFCD00213431
InChI-nyckel HDVAWXXJVMJBAR-VHSXEESVSA-N
Synonym lupinine, --lupinine, 1r,9ar-octahydro-1h-quinolizin-1-yl methanol, unii-33baj73u1f, octahydroquinolizine-1-methanol, 1r,9ar-octahydro-2h-quinolizin-1-ylmethanol, 1r-trans-octahydro-2h-quinolizine-1-methanol, 1r,2r-6-azabicyclo 4.4.0 dec-2-yl methan-1-ol, 1r,9ar-2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1h-quinolizin-1-yl methanol, +/--lupinine
PubChem CID 91461
ChEBI CHEBI:28012
LEDER OC[C@@H]1CCCN2CCCC[C@H]12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Lupinine
Smältpunkt 62°C to 65°C
Kokpunkt 160°C to 164°C (4 mmHg)
Kvantitet 500 mg
UN-nummer UN1544
Beilstein 80447
Känslighet Air sensitive
Merck Index 14,5609
Optisk rotation −26° (c=3 in Water)
IUPAC-namn [(1R,9aR)-2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1H-quinolizin-1-yl]methanol
Formel vikt 169.27
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.