Läs mer
Lupiwighteone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lupiwighteone |
| CAS | 104691-86-3 |
| Molekylformel | C20 H18 O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 8-Prenylgenistein |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O5/c1-11(2)3-8-14-16(22)9-17(23)18-19(24)15(10-25-20(14)18)12-4-6-13(21)7-5-12/h3-7,9-10,21-23H,8H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=CCc1c(O)cc(O)c2C(=O)C(=COc12)c3ccc(O)cc3)C |
| IUPAC-namn | 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.354 |
| Formel vikt | 338.115 |