Läs mer
Lupulone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lupulone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H38O4/c1-16(2)9-10-20-23(28)22(21(27)15-19(7)8)25(30)26(24(20)29,13-11-17(3)4)14-12-18(5)6/h9,11-12,19,28,30H,10,13-15H2,1-8H3 |
| Formel vikt | 414.277 |
| Procent renhet | >95% |