Läs mer
Lurasidone Metabolite 14283 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16481208
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16481208 5 mg
1 options
Produktkod. 16481208 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYG0001A
MedChemExpress Lurasidone Metabolite 14283 hydrochloride is a major active metabolite of Lurasidone. Lurasidone is a FDA approved drug for the treatment of schizophrenia.
Lurasidone Metabolite 14283 hydrochloride is a major active metabolite of Lurasidone. Lurasidone is a FDA approved drug for the treatment of schizophrenia.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lurasidone Metabolite 14283 hydrochloride
CAS 186204-32-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H37ClN4O3S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation Ethanol : 100 mg/mL (183.44 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@]([C@@H]1C[C@@H](O)[C@H]2C1)([H])[C@]2([H])C3=O)N3C[C@H]4[C@H](CN(CC5)CCN5C6=NSC7=C6C=CC=C7)CCCC4.Cl[H]
Molekylvikt (g/mol) 545.14
Formel vikt 545.14
Procent renhet 97.36%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation