Läs mer
Lurbinectedin, MedChemExpress
Beskrivning
Lurbinectedin (PM01183) is a DNA minor groove covalent binder with potent anti-tumour activity
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lurbinectedin |
| CAS | 497871-47-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C41H44N4O10S |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | PM01183 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (25.48 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@@H]([C@@](CC1=CC(C)=C2OC)([H])N(C)[C@]3([H])C1=C2O)N([C@](COC4=O)([H])C5=C(OCO6)C6=C7C)[C@@]3([H])[C@@](SC[C@@]4(NCC8)C9=C8C%10=CC(OC)=CC=C%10N9)([H])C5=C7OC(C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 784.87 |
| Visa mer |