Läs mer
Melford Luria Broth Powder Miller's LB Broth
Produktkod. 30018407
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Produktkod. 30018407
Brand: Melford L240405000.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För förökning och underhåll av E.
För förökning och underhåll av E. Coli. Hög salthalt. Molekylärbiologi betyg.
Lös upp 25 gram i 1 liter destillerat vatten
Justera pH till 7,2
Sterilisera genom autoklavering i 15 minuter
Ingredienser:
Kaseinspjälkning av pepton: 10 g/l
Jäst: 5 g/l
Natriumklorid: 10 g/l
Specifikationer
Kvantitet 5 kg