missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MK-0773, MedChemExpress

Produktkod. 16420697
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16420697 50 mg 50mg
16474368 10 mg 10mg
16455276 100 mg -
16427097 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16420697 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY11027

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MK-0773 is a selective androgen receptor modulators (SARMs) that binds to AR with an IC50 of 6.6 nM.

MK-0773 is a selective androgen receptor modulators (SARMs) that binds to AR with an IC50 of 6.6 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MK-0773
Fysisk form Solid
CAS 606101-58-0
Färg Light Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H34FN5O2
Synonym PF-05314882
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (69.50 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@H]1CC[C@]2([H])[C@]1(C)CC[C@]3([H])[C@@]4(C)C=C(F)C(N(C)[C@]4([H])CC[C@]32[H])=O)NCC5=NC6=CC=CN=C6N5
Molekylvikt (g/mol) 479.59
Formel vikt 479.59
Procent renhet 98.15%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.