Läs mer
Lusaperidone, MedChemExpress
Beskrivning
Lusaperidone (R107474) is an α2 adrenergic receptor antagonist with Kis of 0.13 and 0.15 nM for α2A and α2C, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lusaperidone |
| CAS | 214548-46-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H21N3O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | R107474 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 3.45 mg/mL (9.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C1C(CCN2CCC(OC3=CC=CC=C34)=C4C2)=C(C)N=C5N1C=CC=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.42 |
| Visa mer |