Läs mer
Lusutrombopag, MedChemExpress
Produktkod. 16480326
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16480326 2 mg -
16467948 10 mg -
16453706 25 mg 25mg
16447746 100 mg -
16433887 50 mg -
16400418 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16480326 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19883
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Lusutrombopag is an orally bioavailable thrombopoietin (TPO) receptor agonist, used for treatment of chronic liver disease.
Lusutrombopag is an orally bioavailable thrombopoietin (TPO) receptor agonist, used for treatment of chronic liver disease.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lusutrombopag
CAS 1110766-97-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H32Cl2N2O5S
Kvantitet 2 mg
Synonym S-888711
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (55.79 mM)
LEDER O=C(O)/C(C)=C/C1=C(Cl)C=C(C(NC2=NC(C3=CC=CC([C@@H](OCCCCCC)C)=C3OC)=CS2)=O)C=C1Cl
Molekylvikt (g/mol) 591.55
Formel vikt 591.55
Procent renhet 98.32%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation