Läs mer
Lusutrombopag, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lusutrombopag |
| CAS | 1110766-97-6 |
| Molekylformel | C29H32Cl2N2O5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2E)-3-[2,6-Dichloro-4-[[[4-[3-[(1S)-1-(hexyloxy)ethyl]-2-methoxyphenyl]-2-thiazolyl]amino]carbonyl]phenyl]-2-methyl-2-propenoic Acid, S 888711 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H32Cl2N2O5S/c1-5-6-7-8-12-38-18(3)20-10-9-11-21(26(20)37-4)25-16-39-29(32-25)33-27(34)19-14-23(30)22(24(31)15-19)13-17(2)28(35)36/h9-11,13-16,18H,5-8,12H2,1-4H3,(H,35,36)(H,32,33,34)/b17-13+/t18-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCO[C@@H](C)c1cccc(c1OC)c2csc(NC(=O)c3cc(Cl)c(\C=C(/C)\C(=O)O)c(Cl)c3)n2 |
| IUPAC-namn | (E)-3-[2,6-dichloro-4-[[4-[3-[(1S)-1-hexoxyethyl]-2-methoxyphenyl]-1,3-thiazol-2-yl]carbamoyl]phenyl]-2-methylprop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 591.55 |
| Formel vikt | 590.1409 |