Läs mer
LUT014, MedChemExpress
Beskrivning
LUT014 is a B-Raf inhibitor with an IC50 of 11.7 nM, and developed to reduce dose-limiting acneiform lesions associated EGFR Inhibitors treatment. Extracted from patent WO 2019026065A2 .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LUT014 |
| CAS | 2274819-46-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H19F3N8O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (94.61 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC(F)(F)OC1=CC(NC2=NC=CC3=C2C=CC(C)=C3NC4=NC=CC=C4C5=C6N=CNC6=NC=N5)=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 528.49 |
| Formel vikt | 528.49 |
| Visa mer |