Läs mer
Lutein, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15449182 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449182 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15449182 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456160010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 127-40-2 | C40H56O2 | 568.87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutein
CAS 127-40-2
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C40H56O2
Kvantitet 1 g
Synonym lutein
InChI-nyckel KBPHJBAIARWVSC-HZNSELMYSA-N
LEDER CC1=C(C(CC(C1)O)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC2C(=CC(CC2(C)C)O)C)C)C
IUPAC-namn (1S)-4-[(1E,3Z,5E,7Z,9E,11Z,13E,15Z,17E)-18-[(lR)-4-hydroxi-2,6,6-trimetylcyklohex-2-en-1-yl]- 3,7,12,16-tetrametyloktadeka-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]-3,5,5-trimetylcyklohex-3-en-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 568.87
PubChem CID 102514741
Formel vikt 568.87
Procent renhet 90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.