Learn More
MedChemExpress Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH), salmon
Product Code. 16462709
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
Product Code. Quantity Unit Size
16462709 1 mg 1mg
1 options
Product Code. 16462709 Supplier MedChemExpress Supplier No. HYP0243
 Restricted Item
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH), salmon (Salmon GnRH) is the hypophysiotropic decapeptide synthesized in the hypothalamus that plays a crucial role in the control of reproductive functions.
Specifications
Purity 98.07%
CAS 86073-88-3
Content And Storage Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Molecular Weight (g/mol) 1212.31 g/mol
Product Type Peptides
Quantity 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Synonym Salmon GnRH∣ Salmon gonadotropin-releasing hormone∣ sGnRH
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.