Läs mer
Luteolin-7-O-glucoside 1000 μg/mL in Ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Luteolin-7-O-Glucoside (Cynaroside) |
| CAS | 5373-11-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Luteolin-7-O-Glucoside (Cynaroside) |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C21 H20 O11 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-, Cynaroside (7CI,8CI), Luteolin, 7-β-D-glucopyranoside (6CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone 7-β-D-glucopyranoside, 3',4',5-Trihydroxyflavone 7-O-β-D-glucopyranoside, 7-(β-D-Glucosyloxy)-3',4',5-trihydroxyflavone, 7-Glucoluteolin, 7-O-β-D-Glucosylluteolin, Cinaroside, Glucoluteolin, Luteolin 7-O-glucopyranoside, Luteolin 7-O-glucoside, Luteolin 7-O-β-D-glucopyranoside, Luteolin 7-O-β-D-glucoside, Luteolin 7-O-β-glucopyranoside, Luteolin 7-O-β-glucoside, Luteolin 7-glucoside, Luteolin 7-β-D-glucoside, Luteolin-7-O-4C1-β-D-glucoside, Luteoloside, Nephrocizin, Nephrocizine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)30-9-4-12(25)17-13(26)6-14(31-15(17)5-9)8-1-2-10(23)11(24)3-8/h1-6,16,18-25,27-29H,7H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Visa mer |