Läs mer
Luteolin-7-O-glucuronide, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Luteolin- 7-O-Glucuronide |
| CAS | 29741-10-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Luteolin- 7-O-Glucuronide |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C21H18O12 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Cyanidenon-7-O-beta-D-glucuronic Acid, Luteolin 7-O-Glucuronide, Luteolin 7-O-beta-D-Glucuronide, Luteolin 7-O-beta-D-Glucuronopyranoside, Luteolin 7-O-beta-Glucuronide, Luteolin 7-O-beta-Glucuronopyranoside, Luteolin 7-Glucuronide;Luteolin-7-beta-D-Glucuronide |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 462.36 |
| Kvantitet | 10 mg |