Läs mer
Luteolin 7-O-glucuronide, MedChemExpress
Produktkod. 16481638
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481638 5 mg
16449228 10 mg
16423926 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16481638 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1463
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Luteolin 7-O-glucuronide could inhibit Matrix Metalloproteinases (MMP) activities, with IC50s of 17.63, 7.99, 11.42, 12.85, 0.03 μM for MMP-1, MMP-3, MMP-8, MMP-9, MMP-13, respectively.
Luteolin 7-O-glucuronide could inhibit Matrix Metalloproteinases (MMP) activities, with IC50s of 17.63, 7.99, 11.42, 12.85, 0.03 μM for MMP-1, MMP-3, MMP-8, MMP-9, MMP-13, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Luteolin 7-O-glucuronide
CAS 29741-10-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H18O12
Kvantitet 5 mg
Synonym Luteolin 7-glucuronide
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (270.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](C(O)=O)O1)O)O)[C@@H]1OC2=CC(O)=C3C(C=C(C4=CC=C(O)C(O)=C4)OC3=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 462.36
Formel vikt 462.36
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid