Läs mer
Luteolin-7-rutinoside, MedChemExpress
Beskrivning
Luteolin-7-rutinoside has both anti-arthritic and antifungal activities, can result in a combination therapy for the treatment of fungal arthritis due to C. albicans infection.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Luteolin-7-rutinoside |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 20633-84-5 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H30O15 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| LEDER | O=C1C=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO[C@H]5[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O5)O)O)O)O4)O)O)O)=CC(O)=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 594.52 |
| Visa mer |