Läs mer
Tocris Bioscience™ Luteolin
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18064562
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18064562 10 mg
18064062 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18064562 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2874/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00 SEK
    1341.90 SEK / 10mg
    Save 78.10 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Anti-inflammatory, antioxidant and free radical scavenger
Anti-inflammatory, antioxidant and free radical scavenger. Inhibits LPS-induced TNF-α, IL-6 and inducible nitric oxide production and blocks NF-κB and AP-1 activation. Also inhibits TNF-α -induced COX-2 expression. Antiproliferative and chemopreventative; inhibits proliferation of Lewis lung carcinoma cells in vivo. Inhibits influenza virus replication in vitro by preventing viral entry. Molecular docking studies also indicate binding to SARS-CoV-2 main protease (Mpro or 3CLpro).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 491-70-3
Molekylformel C15H10O6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Luteolin
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 286.24
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 286.239