Läs mer
Luteolin, TRC
Produktkod. 30008738
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008738 10 mg
30007521 100 mg
30005703 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008738 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL47500010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 491-70-3
Molekylformel C15 H10 O6
Molekylvikt (g/mol) 286.24
Synonym 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, Flavone, 3',4',5,7-tetrahydroxy- (8CI), Luteolin (6CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-benzopyran-4-one, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone, 5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone, Cyanidenon, Cyanidenon 1470, Digitoflavone, Flacitran, Luteolin-7-O-glucopyranosyl 8-C-(6' '-acetyl)-glucopyranoside, Luteoline, Luteolol, Salifazide, Weld lake, Yama Kariyasu
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxyfenyl)-5,7-dihydroxychromen-4-one
LEDER Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Luteolin
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
Formel vikt 286.0477