Läs mer
Lutetium, AAS standardlösning, Specpure™ Lu 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11396399
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11396399
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089886.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12032-20-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylformel Lu2O3
Molekylvikt (g/mol) 397.93
MDL-nummer MFCD00011100
InChI-nyckel UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dilutetium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium
Ångtryck 17mm Hg at 20°C
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Kvalitet AAS standard
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5%; Lutetium(III) oxid: 0.11%; Water: 94.89%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.