Läs mer
Lutetium Standard För ICP , 1000 μg/ml, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10541183 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10541183 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10541183 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLLU22X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5948.03 SEK
    5063.33 SEK / 500ml
    Save 884.70 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Lu1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium Standard
Namnnotering För AA och ICP
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7439-94-3, 7697-37-2, 7732-18-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 2.0, 0.1, 97.9
Analyt- eller komponentnamn Lu
Molekylformel Lu
MDL-nummer MFCD00011098
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Lu]
Element Lu
IUPAC-namn lutetium
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 174.97
PubChem CID 23929
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:33382
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000 ug/mL Lutetium
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning