Läs mer
Lutetiumfolie, 0,1 mm (0,004 tum) tjock, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11331288
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331288 25 x 25 mm 25mm
11355759 50 x 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010228.FF
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-94-3
Molekylformel Lu
Molekylvikt (g/mol) 174.97
MDL-nummer MFCD00011098
InChI-nyckel OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
PubChem CID 23929
ChEBI CHEBI:33382
IUPAC-namn lutetium
LEDER [Lu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium foil
Färg Silver till grått
Namnnotering 0.1mm (0.004 in.) thick
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Odorless
Förpackning Mylar under argon
Vikt ≈0.62g/25x25mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3178
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.