Läs mer
Lutetium(III) 2,4-pentanedionate, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7049196
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11322288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013189.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17966-84-6 | C15H21LuO6 | 472.29 g/mol
Lutetium(III)-2,4-pentandionat är involverat i återloppskokning av 1,2,4-triklorbensen. Det används också som katalysator för organisk förening.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17966-84-6
Molekylformel C15H21LuO6
Molekylvikt (g/mol) 472.29
MDL-nummer MFCD00078030
InChI-nyckel HXFHOORFYPCGNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium iii acetylacetonate hydrate, lutetium iii 2,4-pentanedionate, reacton, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy lutetio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 24282830
LEDER [Lu+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium(III) 2,4-pentanedionate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn lutetium(3+)tris(2,4-dioxopentan-3-id)
Formel vikt 472.3
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.