Läs mer
Lutetium(III)acetathydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11342518
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342518 1 g 1g
11352518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014571.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207500-05-8 | C6H9LuO6 | 352.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207500-05-8
Molekylformel C6H9LuO6
Molekylvikt (g/mol) 352.10
MDL-nummer MFCD00211310
InChI-nyckel YMPHWTSLMNFNFB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lutetium(3+)triacetat
LEDER [Lu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium(III) acetate hydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 352.11 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.