Läs mer
Lutetium(III) chloride, 99.9%, (trace metal basis), anhydrous, Thermo Scientific™
Produktkod. 10167882 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10167882 5 g Glass bottle 5g
10786373 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10167882 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 383540050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10099-66-8
Molekylformel Cl3Lu
MDL-nummer MFCD00011099
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium(III) chloride
Färg White to Gray
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9%
Linjär formel LuCl3
Formel vikt 281.33
Kvalitet Trace Metal Basis
Förpackning Glass bottle
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lutetium(III) chloride, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.