Läs mer
Lutetium(III) chloride, 99.9%, (trace metal basis), anhydrous, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
For ultra trace analysis
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Lutetium(III) chloride |
| Smältpunkt | 905°C |
| Färg | White to Gray |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 1 g |
| Analysprocentintervall | 99.9% |
| Linjär formel | LuCl3 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: soluble |
| Formel vikt | 281.33 |
| Procent renhet | 99.90% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Lutetium(III) chloride, anhydrous
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.