Läs mer
Lutetium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7049691
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11343467
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 018685.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10099-66-8
Lutetium(III)klorid, vattenfri används som ett sputtermål vid framställningen av bubbelminne. Det används ofta inom elektronisk industri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10099-66-8
MDL-nummer MFCD00011099
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium(III) chloride
Smältpunkt 905°C (sublimation)
Namnnotering Anhydrous
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,5615
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 281.33
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.98 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.