Läs mer
Lutetium(III)kloridhexahydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048693
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11336328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011260.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15230-79-2 | H3LuN3O9 | 364.00 g/mol
Lutetium(III)kloridhexahydrat används som katalysator och laboratoriereagens. Det används också i keramik, optiska glas, elektriska komponenter och fotooptiska material. Det är en av komponenterna i scintillerande komposition. Det fungerar som en prekursor för framställning av andra lutetiumkomplex. Den finner tillämpning som ett av utgångsmaterialen för aluminatfosfor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15230-79-2
Molekylformel H3LuN3O9
Molekylvikt (g/mol) 364.00
MDL-nummer MFCD00149775
InChI-nyckel MESQZVHAWZZUAY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn lutetium(3+)tris(salpetersyra)
LEDER [Lu+3].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Lutetium(III) chloride hexahydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,5615
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 389.42 (281.33 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.