Läs mer
Lutetium(III)klorid, ultratorrt, 99,98 % (REO)
Produktkod. 11378697
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378697 1 g 1g
11388697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035802.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10099-66-8
Det används som tillsats för kemisk industri, enkristallscintillatorer, kolbågsstavar, PET avsökningsdetektorer, glas med högt brytningsindex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10099-66-8
MDL-nummer MFCD00011099
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium(III) chloride
Smältpunkt 905 °C (sublimering)
Namnnotering Ultratorr
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
Densitet 3.98 g/mL
Merck Index 14,5615
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 281.33
Procent renhet 99.98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.