Läs mer
Lutetium(III) nitrathydrat, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11420470
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420470 25 g 25g
11302518 1 g 1g
11312518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420470 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014568.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100641-16-5 | LuN3O9 | 360,98 g/mol
Lutetium(III)nitrathydrat används i keramik, glas, fosfor och i laser. Den finner användning som en katalysator vid petroleumkrackning och för att framställa laserkristall. Vidare används det i hydrerings-, alkylerings- och polymerisationsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100641-16-5
Molekylformel LuN3O9
Molekylvikt (g/mol) 360.98
MDL-nummer MFCD00150421
InChI-nyckel APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 16212852
LEDER [Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium(III) nitrate hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel Lu(NO3)3·xH2O
UN-nummer UN1477
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i starka mineralsyror.
IUPAC-namn lutetium(3+);trinitrat;hydrat
Formel vikt 360,98 (Vattenlös)
Procent renhet 99.9%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lutetium nitrate
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lutetium(III) nitrate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.