Läs mer
Lutetium(III) oxide, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Produktkod. 11313308
Change view
Kvantitet:
1 g
2 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313308 1 g 1g
11303308 2 g 2g
11393298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11313308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036244.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12032-20-1
Molekylformel Lu2O3
Molekylvikt (g/mol) 397.93
MDL-nummer MFCD00011100
InChI-nyckel UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC-namn dilutetium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium(III) oxide
Smältpunkt 2487°C
Fysisk form Sintered Lump
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,5615
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 397.94
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 9.420 g/mL