Läs mer
Lutetium(III) oxide, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
2 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lutetium(III) oxide |
| Smältpunkt | 2487°C |
| Fysisk form | Sintered Lump |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om analysprocent | (REO) |
| Merck Index | 14,5615 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 397.94 |
| Procent renhet | 99.9% |
| Odör | Odorless |
| Visa mer |