Läs mer
Lutetium(III)oxid, 99,99 %, (spårmetallbas), -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10002510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10002510 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10002510 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 193400010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lutetium(III) oxide
Namnnotering 99.99%, -325 mesh
CAS 12032-20-1
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.94% min
Molekylformel Lu2O3
Linjär formel Lu2O3
MDL-nummer MFCD00011100
Merck Index 14, 5615
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
IUPAC-namn dilutetium(3+)trioxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 397.93
Formel vikt 397.94
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Densitet 9.42, 9.4200g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.